Learn More
Bel-Art™ Raccordi portagomma con riduttore SP Scienceware™
Click to view available options
Da utilizzare con:
4.7 e 6 mm
4.7 e 9.5 mm
6 to 12.7mm
9.5 to 12.7mm
Fits 9 x 6mm Tubing I.D.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- Chemical-resistant polypropylene plastic for use with wide range of liquids or gases
- FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con | 9.5 to 12.7mm |
| Dimensioni dei tubi | For 3/8 in. to 1/2 in. tubing (9.5 to 12.7mm) |
| Include | Reducing connector |
| Colore | Clear |
| Product Type | Barbed Fitting |