Learn More
Bel-Art™ Campionatori a soffietto SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 ml
50 ml
Lunghezza (sistema metrico):
39 cm
50 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
Campionamento rapido e semplice con una sola mano
- Punta conica lunga con apertura di 4 mm
- Struttura in polietilene di grado FDA
- Graduati per indicare il volume raccolto
Specifica
Specifica
| Materiale | PE (polietilene) |
| Sterilità | Non-sterile |
| Graduato | Sì |
| Quantità | 5/confezione |
| Stile punta | Rastremato |
| Tipo di imballaggio | Sacchetto |
| Colore | Translucent |
| Volume (sistema metrico) | 20 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 39 cm |
| Tipo | Campionatore a soffietto |
| Vedi altri risultati |