Learn More
Bel-Art™ Benchtop Biohazard Waste Disposal Bag
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Bright red, autoclavable bags feature one long flap for easy opening and disposal of tips and tubes
- Size allows the bag to be inverted over user's hand to safely pick up waste
- Printed with the biohazard symbol and sterilization indicator patch
- Constructed from High Molecular Weight, High-Density (HMHD) polyethylene
- Steam autoclavable at 121°C (250°F)
- For space-saving waste disposal, use with Poxygrid™ Benchtop Biohazard Bag Holder (Mfr. No. H13193-1000)
Specifica
Specifica
| Progettazione | Printed Biohazard Symbols |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.4 gal. |
| Colore | Red |
| Monouso | Single-use |
| Altezza (sistema metrico) | 28 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 22 cm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Da utilizzare con (applicazione) | Easy Opening and Disposal of Tips and Tubes |
| Larghezza (sistema imperiale) | 8.5 in. |
| Spessore | 0.07 mm |
| Vedi altri risultati |