Learn More
Bel-Art™ Sessola con manico inclinato SP Scienceware™
Codice prodotto. 13452489 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
125 ml
Unit Size:
pezzi 10
Product Code. 13452489
Brand: Bel-Art™ H369022006
Only null left
Add to basket
Add to basket
Maniglia ergonomica e curva per sollevare la mano dal campione, riducendo il rischio di contaminazione
  • L'impugnatura ricurva consente di evitare il contatto accidentale con i campioni e l'esposizione a sostanze pericolose
  • Il fondo piatto mantiene la sessola in posizione verticale quando posizionata su una superficie piana; può essere utilizzato come navicella per pesata
  • Realizzata in polistirene di grado FDA ad alto impatto e leggero
  • Sterilizzata con irradiazione gamma, lotto stampato per il tracciamento accurato del lotto e spedito con un certificato di sterilizzazione
  • Confezionata singolarmente e pronta per utilizzo singolo e smaltimento
Specifications
Sterilità Prodotto sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 2 once
Capacità (sistema metrico) 60 ml
Certificazione/Conformità FDA
Monouso
Product Type Sessola per campionamento
Da utilizzare con (applicazione) Design per sollevare la mano dal campione, riducendo il rischio di contaminazione, evitando il contatto accidentale con il materiale di origine del campione e l'esposizione a sostanze pericolose
Lunghezza (sistema imperiale) 7.62 in
Larghezza (sistema imperiale) 1.62 in
Larghezza (sistema metrico) 4.1 cm
Dimensioni (L x P) 7.62 x 1.62 x 1.12 cm (19.4 x 4.1 x 2.9 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 4.56 pollici
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 11.6 cm
Materiale Polistirene
Tipo di maniglia Piegato e curvo
Lunghezza (sistema metrico) 19.4 cm