Learn More
Bel-Art™ Sessola con manico inclinato SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
125 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- L'impugnatura ricurva consente di evitare il contatto accidentale con i campioni e l'esposizione a sostanze pericolose
- Il fondo piatto mantiene la sessola in posizione verticale quando posizionata su una superficie piana; può essere utilizzato come navicella per pesata
- Realizzata in polistirene di grado FDA ad alto impatto e leggero
- Sterilizzata con irradiazione gamma, lotto stampato per il tracciamento accurato del lotto e spedito con un certificato di sterilizzazione
- Confezionata singolarmente e pronta per utilizzo singolo e smaltimento
Specifica
Specifica
| Sterilità | Sterili |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 4 once |
| Capacità (sistema metrico) | 125 ml |
| Certificazione/Conformità | FDA |
| Monouso | Sì |
| Product Type | Sessola per campionamento |
| Da utilizzare con (applicazione) | Design per sollevare la mano dal campione, riducendo il rischio di contaminazione, evitando il contatto accidentale con il materiale di origine del campione e l'esposizione a sostanze pericolose |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7.62 in |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2 in |
| Show More |