Learn More
Bel-Art™ Flaconi rettangolari SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
- Due impugnature: una superiore, più una pratica impugnatura nella parte anteriore per facilitare la rimozione da un ripiano
- Tacche graduate sul lato anteriore in litri
Specifications
Specifications
| Capacità | 169.07 oz., 5000 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 5000 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 1.25 gal. |
| Colore | Translucent, White |
| Materiale | Polipropilene |
| Quantità | 1 Ea. |
| Sterilità | Non sterile |
| Closure Included | Sì |
| Monouso | Reusable |
| Graduated | Yes |
| Show More |