Learn More
Bel-Art™ Imbuti Buchner da banco SP Scienceware™
Codice prodotto. 12997300 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Include:
Medium Porosity Fixed Plate (10.25 in)
Medium Porosity Fixed Plate (18 in.)
Medium Porosity Removable Plate (18 in)
Perforated Fixed Plate (18 in)
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
26 cm
45.7 cm
457 mm
Altezza (sistema metrico):
20.3 cm
285.75 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12997300
Marca: Bel-Art™ H146263518
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Filtrano rapidamente grandi volumi con piastre filtranti fisse o rimovibili per adattarsi ad applicazioni da banco
  • Imbuti in polietilene con piastra filtrante a scelta tra Fritware™ o perforata
  • Il connettore portagomma rimovibile è compatibile con tubi dal diametro interno di 0.5 (12.7 mm) e filetti in tappo in gomma conico in NPT su imbuti da 0.75 pollici
  • Utilizzare da -80° C (-112° F) a 52° C (125° F)
  • Utilizzare Funnel Trowel 14-375-611 per uniformare in modo rapido ed efficiente le fessure che si formano durante il processo di filtrazione
Piastre filtranti porose Fritware™
  • Piastra filtrante porosa fissa o rimovibile sostenuta da una griglia a più anelli
  • Le piastre filtranti sono realizzate in polietilene ad alta densità, con uno spessore di 0.25 pollici (6.4 mm), con anello non poroso intorno alla piastra che sigilla la carta del filtro quando utilizzato
  • Disponibile con due livelli di porosità; media (45-90 micron); grossolana (90-130 micron)
Piastre filtranti perforate
  • Piastra filtrante perforata fissa o rimovibile con uno spessore di 0.18 pollici (4.8 mm) in polietilene ad alta densità (HDPE) con perforazioni da 0.18 pollici (4.8 mm) su centri da 0.43 pollici (11 mm)
  • La versione fissa è adatta per una filtrazione grossolana o per l'utilizzo con un panno o un filtro di carta
  • La piastra filtrante rimovibile è disponibile per l'utilizzo nel recupero di metalli preziosi
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 457 mm
Capacità (sistema metrico) 45.87 L
Materiale Polietilene
Altezza (sistema metrico) 285.75 mm
Descrizione Filtro rimovibile in HDPE Friware™
Include Medium Porosity Removable Plate (18 in)
Porosità medio
Dimensione del poro 45 - 90μ
Temperatura max (sistema imperiale) 125 °F
Temperatura max (sistema metrico) 52 °C
Product Type Buchner Funnel