Learn More
Bel-Art™ Bellows Type Glove Box Gloves
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Size:
Large (10)
Medium (9)
Small (8)
Product Type:
Bellows and Glove
Guanto di ricambio con manicotto
Replacement Glove
Dimensione della confezione:
1 paio
Pezzo
Descrizione
- Le maniche si adattano alle aperture circolari da 20 cm (8 pollici) e alle aperture ovali da 18 x 25 cm (7 x 10 pollici)
- Da utilizzare con gli anelli di bloccaggio H50025-0320 per mantenere i guanti in posizione
- Forma un'unità a tenuta ermetica con struttura O-ring integrata nella scatola
- I soffietti consentono la circolazione dell'aria di raffreddamento
- In caso di separazione di manica e guanto, la manica rimane attaccata alla scatola
- Dimensioni del guanto intercambiabili
- La lunghezza della manica e del guanto è di circa 76 cm (30 pollici)
Order Info
Sleeve fits 8 in. O.D. (20 cm) circular ports and 7 x 10 in. (18 x 25 cm) oval ports. Extended length with glove, 30 in. (76 cm). One pair per pack.
Specifica
Specifica
| Product Type | Guanto di ricambio con manicotto |
| Materiale | Lattice in gomma naturale |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Scatola a guanti economica |
| Size | Large (10) |