Learn More
Bel-Art™ Polyethylene Carboy with Handle and Screw Cap
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
:
Carboy with handle and screw cap
Descrizione
- Threaded, 83 mm knurled cap with gasket provides leak-proof shipping and storage
- Dual scale graduations: every 5 liters up to 15 liters and every 0.5 gallon up to 5 gallons
- Indented labeling area: 16 x 10.3 cm (6.25 x 4 in.)
- Maximum operating temperature 120°C (248°F); minimum operating temperature -50°C (-58°F)
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 5.3 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 20 L |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Threaded |
| Colore | White |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con (applicazione) | Safe transporting and storage |
| Graduazioni | Dual Scale |
| Altezza (sistema imperiale) | 19.6 in. |
| Vedi altri risultati |