Learn More
Bel-Art™ Cestelli portasacco per rifiuti a rischio biologico SP Scienceware™ Clavies™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema imperiale):
18,5 in.
21,5 in.
27,2 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Struttura in filo di acciaio inox economica e leggera
- Il vassoio di fondo in polipropilene arancione altamente visibile ne consente la facile identificazione come sistema di contenimento di materiali a rischio biologico
- Il vassoio ha la funzione di recipiente di raccolta in caso di perdita del sacchetto
- Autoclavabile a 121 °C (250 °F) e lavabile in lavastoviglie
- L'assemblaggio è facile e definitivo
- I modelli di medie e grandi dimensioni si possono utilizzare con il coperchio in polipropilene autoclavabile (n. di cat. F13192-0102) per una migliore igienizzazione
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Argento, arancione |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con (applicazione) | Progettato per sostenere in sicurezza il sacco e il suo contenuto |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sacco per rifiuti a rischio biologico Clavies™ 01-826C, 01-826-7, 01-831A, 01-827D, 01-814-3, 01-832A, 01-815C, dimensioni 61 x 91 cm |
| Include | Telaio metallico in acciaio inox e fondo in polipropilene arancione, ancoraggi in filo plastificato, fermi di bloccaggio in filo metallico |
| Materiale | Acciaio inox |
| Sterilità | Sterile |
| Montaggio | Da banco |
| Size | Grande |
| Vedi altri risultati |