Learn More
Bel-Art™ Sacchetti per autoclave resistenti ad alte temperature SP Scienceware™ Clavies™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 10 pollici (25.4 x 25.4 cm)
10 x 8 in. (25.4 x 20cm)
12 x 10 in. (30.48 x 25.4cm)
12 x 8 in. (30 x 20 cm)
15 x 10 in. (38.1 x 25.4cm)
15 x 8 in. (38.1 x 20cm)
24 x 12 in. (61 x 30 cm)
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
36 x 24 in. (91 x 61 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Includes
Chiusure e supporti per sacchetti venduti separatamente.
Resistente alle alte temperature per ridurre il tempo in autoclave
- Per lo smaltimento delle piastre Petri, membrane filtranti, piastre per colture multi pozzetto, pipette e altro ancora
- In polipropilene robusto, trasparente con spessore di 0.05 mm (2 mil)
- Autoclavabile a vapore a 275 °F (135 °C)
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 1.1 gal. |
| Certificazione/Conformità | Dart Impact: 1000g per ASTM D1709-01. Tear Resistance: ASTM D1922-00A, MD 200g. |
| Tipo di chiusura | None |
| Colore | Clear |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Spessore (sistema metrico) | 0.050 mm |
| Spessore (sistema imperiale) | 2 mil |
| Vedi altri risultati |