Learn More
Bel-Art™ Cappa di aspirazione Clear View SP Scienceware™
Codice prodotto. p-4011644 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
65.7 cm
111.4 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15564034
Marca: Bel-Art™ F500201010
Includes
Laboratorio, aula o industriale
Sfiato in sicurezza di polvere e fumi potenzialmente pericolosi o nocivi con la cappa di aspirazione SP Scienceware™ Clear View.
  • Versatile anta a 3 posizioni
  • Il policarbonato trasparente assicura visibilità e durata ottimale
500201010
  • Singola cappa superiore: Sfiato con diametro esterno di 6 pollici
  • Diametro esterno: L x P x A 24 x 25.8 x 26.12 pollici (61 x 65.7 x 66.4 cm)
  • Diametro interno: L x P x A 20 x 24 x 24 pollici (50.8 x 61 x 61 cm)
  • Volume interno: 11.67 piedi cubi (0.18 m)
500202010
  • Doppia cappa superiore: Sfiato con diametro esterno di 6 pollici
  • Diametro esterno: L x P x A 24 x 43.8 x 26.1 pollici (61 x 111.4 x 66.4 cm)
  • Diametro interno: L x P x A 20 x 42 x 24 pollici (50.8 x 106.7 x 61 cm)
  • Volume interno: 11.67 piedi cubi (0.18 m)
Specifica
Product Type Cappa di aspirazione
Rivestimento Uncoated
Tipo di filtro Unfiltered
Tipo di illuminazione None
Materiale Policarbonato
Profondità (sistema imperiale) 24 pollici
Profondità (sistema metrico) 61 cm
Dimensioni (L x P x A) 65.7 x 61.0 x 66.3 cm
Altezza (sistema imperiale) 26 in
Ubicazione Laboratory, Classroom
Larghezza (sistema imperiale) 25.87 in
Larghezza (sistema metrico) 65.7 cm