Learn More
Bel-Art™ Cilindri di clonazione SP Scienceware™
Codice prodotto. p-176628 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Size:
Large
Medium
Small
Small, Medium, Large (Variety)
Dimensione della confezione:
pezzi 40
pezzi 50
Codice prodotto. 10246182
Marca: Bel-Art™ F378470300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polistirene. I cilindri di clonazione SP Scienceware™ facilitano l'isolamento di cloni di cellule individuali.
Polystyrene cloning cylinders facilitates the isolation of individual cell clones.
  • Tapered
  • Good sealing surface
  • Polystyrene
  • Sterile
Order Info
I cinque sacchetti forniti con misure singole contengono 10 cilindri ciascuno; la confezione Variety contiene quattro sacchetti da 10 pezzi per ogni misura
Specifica
Materiale Polystyrene
Diameter (Metric) Inside 9.5 mm
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Altezza (sistema metrico) 11 mm
Sterilità Sterile
Diameter (English) Inside 0.37 in.
Product Type Cloning Cylinder
Altezza (sistema imperiale) 0.443 in.
Da utilizzare con (applicazione) Individual clone isolation and propagation
Size Large