Learn More
Bel-Art™ Dischi per clonazione
Codice prodotto. p-176633 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11746595
Marca: Bel-Art™ F378470002
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per risparmiare tempo e fatica nell'isolamento di un elevato numero di cloni
  • I dischi in carta sterile consentono un trasferimento di cellule semplice e rapido su piastre a 24 pozzetti
  • I dischi di clonazione sono sterilizzati con radiazioni gamma e sono privi di RNasi e DNasi
Order Info
In fiale da 50, confezione da due fiale.
Specifica
Materiale Carta
Diameter (Metric) Inside 4.8 mm
Diametro (sistema metrico) 4.8 mm
Altezza (sistema metrico) 0.18 in.
Sterilità Sterili
Certificazione/Conformità Esenti da DNasi e RNasi
Diametro (sistema imperiale) 0.18 pollici
Product Type Disco di clonazione
Da utilizzare con (applicazione) Ideali per il trasferimento o la propagazione cellulare