Learn More
Bel Art™ Raffreddatori per fiale criogeniche e provette per microcentrifuga SP Scienceware™ Cryo-Safe™
Codice prodotto. p-3273160 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco, Giallo
Grigio, rosso
Trasparente, rosso
Capacità:
Dodici provette da 0,5 o 1,5 ml in pozzetti singoli a meno di 0 °°C per 2,5 ore
Dodici provette o fiale da 15 ml o fiale in pozzetti singoli a meno di 0 °°C per un massimo di 3 ore
Trentadue provette per centrifuga da 0,5 a 2 ml in pozzetti separati a meno di -15 °°C per 1,5 ore
Trentadue provette per centrifuga da 0,5 o 1,5 ml in pozzetti separati a meno di 0 °°C per 3 ore
Dimensioni (L x P x A):
5,75 x 4 x 3.75 in. (14,5 x 10,0 x 9,5 cm)
7,75 x 5,5 x 7,5 in. (19,7 x 14 x 19,7 cm)
9,5 x 3,19 x 5,7 in. (24,3 x 15,7 x 14,6 cm)
Peso (sistema metrico):
0,7 kg
1,6 kg
2 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11784124
Marca: Bel Art™ F188460000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per fiale criogeniche o provette per microcentrifuga da 0.5, 1.5 o 2.0 ml a una temperatura inferiore a -15 ºC per circa 1½ ore. I raffreddatori per fiale criogeniche e provette per microcentrifuga Bel Art SP Scienceware™ Cryo-Safe™ utilizzano l'inserto incluso per contenere provette per microcentrifuga da 0.5 ml.
Benchtop-sized coolers for microcentrifuge tubes or cryogenic vials.
  • Holds Twelve 0.5 or 1.5mL tube in individual wells below 0 deg.C for 2.5 Hours
  • Body of cooler filled with a nontoxic gel that does not contact the contents of the cooler
  • Excellent for safe transport of temperature sensitive tubes
  • Polycarbonate body and lid is easy to clean
  • Stackable design with rubber feet to prevent sliding
  • Mini Coolers feature molded-in side handles, Junior and Maxi Coolers have fold down wire carrying handle that helps retain lid
  • Store -15°C coolers at -15°C for 24 hours prior to use
  • Store 0°C coolers at -20°C for a few hours prior to use
  • Store -20°C coolers at -20°C for 24 hours prior to use
Specifica
Altezza (sistema metrico) 9,5 cm
Altezza (sistema imperiale) 3,75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 14,5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5,75 in.
Larghezza (sistema metrico) 10,0 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Dimensioni (L x P x A) 5,75 x 4 x 3.75 in. (14,5 x 10,0 x 9,5 cm)
Peso (sistema imperiale) 1,5 libbre
Peso (sistema metrico) 0,7 kg
Materiale Policarbonato
Tipo Mini refrigeratore
Colore Trasparente, rosso
Capacità (sistema metrico) 12 tubes
Capacità Dodici provette da 0,5 o 1,5 ml in pozzetti singoli a meno di 0 °°C per 2,5 ore
Autoclavabile Autoclavable
Controllo della temperatura No
Gamma di temperatura -20°C