Learn More
Bel Art™ Sistemi di crioconservazione a torre SP Scienceware™
Codice prodotto. 10686314 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
59 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10686314
Marca: Bel Art™ F188530008
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Pratiche torri impilabili verticali salvaspazio
Ideale per l'uso su banco o in incubatore, per trasporto, congelamento e conservazione per usi generici
  • L'ingombro di 15 x 15 cm (6 x 6 pollici) libera spazio prezioso sul banco
  • Disponibile in configurazioni a 4 e 8 livelli
  • Può accogliere contenitori per la conservazione di fiale Cryo-Safe 03-410-503
  • Autoclavabile a 121°C (250°F)
  • Struttura in policarbonato
Specifica
Colore Bianco
Materiale Policarbonato
Forma Rectangular
Tipo Scatola di conservazione per congelatore
Da utilizzare con (applicazione) Per conservazione in congelatore e per impieghi generali
Temperatura max (sistema imperiale) 250°F
Temperatura max (sistema metrico) 121°C
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Larghezza (sistema metrico) 15 cm
Altezza (sistema imperiale) 23.25 in.
Altezza (sistema metrico) 59 cm