Learn More
Bel Art™ Sistemi di crioconservazione a torre SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
59 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Ideale per l'uso su banco o in incubatore, per trasporto, congelamento e conservazione per usi generici
- L'ingombro di 15 x 15 cm (6 x 6 pollici) libera spazio prezioso sul banco
- Disponibile in configurazioni a 4 e 8 livelli
- Può accogliere contenitori per la conservazione di fiale Cryo-Safe 03-410-503
- Autoclavabile a 121°C (250°F)
- Struttura in policarbonato
Specifica
Specifica
| Colore | Bianco |
| Materiale | Policarbonato |
| Forma | Rectangular |
| Tipo | Scatola di conservazione per congelatore |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per conservazione in congelatore e per impieghi generali |
| Temperatura max (sistema imperiale) | 250°F |
| Temperatura max (sistema metrico) | 121°C |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 6 in. |
| Vedi altri risultati |