Learn More
Bel-Art™ Flaconi per dispensazione SP Scienceware™
Codice prodotto. 12368218 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
185 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 12368218
Marca: Bel-Art™ F116370004
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le bottiglie per l'erogazione Easy-squeeze consentono di controllare accuratamente le gocce
  • Il tappo sigillante si aggancia facilmente e mantiene una tenuta ermetica anche dopo un uso ripetuto
  • L'apertura della punta è di 0.76 mm (0.030 pollici)
  • Stampati in polietilene a bassa densità (LDPE)
Tekniske data
Capacità 4 once, 125 ml
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Capacità (sistema imperiale) 4 once
Colore Translucent, Red
Materiale LDPE
N. per confezione 12
Sterilità Non sterile
Closure Included
Monouso Reusable
Dropper Capacity 4 oz.
Drop Size 0.002 oz.
Graduated No
Bocca Narrow, Threaded
Forma Cilindrico
Altezza (sistema metrico) 143.8 mm
Product Type Dispensing Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 48 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.66 in.
Altezza (sistema imperiale) 5.66 in.
Materiale chiusura Polyethylene
Dimensione chiusura 24 mm
Diametro (sistema metrico) 48 mm
Tipo di chiusura A pressione
Autoclavabile Non autoclavabile
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.