Learn More
Bel-Art™ Flaconi per dispensazione SP Scienceware™
Codice prodotto. p-3206150 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
185 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 12338218
Marca: Bel-Art™ F116370012
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Le bottiglie per l'erogazione Easy-squeeze consentono di controllare accuratamente le gocce
  • Il tappo sigillante si aggancia facilmente e mantiene una tenuta ermetica anche dopo un uso ripetuto
  • L'apertura della punta è di 0.76 mm (0.030 pollici)
  • Stampati in polietilene a bassa densità (LDPE)
Specifica
Capacità 0.5 once, 15 ml
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.5 oz.
Colore Translucent, Red
Materiale LDPE
N. per confezione 12
Sterilità Non sterile
Closure Included
Monouso Reusable
Dropper Capacity 0.5 oz.
Drop Size 0.002 oz.
Graduated No
Bocca Narrow, Threaded
Forma Cilindrico
Altezza (sistema metrico) 82.6 mm
Product Type Dispensing Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 0.96 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 3.25 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.25 in.
Materiale chiusura Polyethylene
Dimensione chiusura 15 mm
Diametro (sistema metrico) 24.4 mm
Tipo di chiusura A pressione
Autoclavabile Non autoclavabile