Learn More
Bel-Art™ Rack per taniche erogatrici SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
15.25 x 13.87 x 60 in (39 x 35 x 152 cm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Ciascun ripiano è alto 26 cm (10.5 pollici)
- Supporta 91 kg (200 libbre) per rack o 18 kg (40 libbre) per ripiano
- Spedito piatto, pronto per un facile assemblaggio
- Peso con imballo 4.7 kg (10.3 libbre)
- Flaconi e caraffe non inclusi
Order Info
Compatibile con taniche erogatrici con codice produttore n. H11850, non incluse.
Specifica
Specifica
| Product Type | Rack, tanica erogatrice |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Dimensioni (L x P x A) | 15.25 x 13.87 x 60 in (39 x 35 x 152 cm) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 39 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 15.25 in |
| Larghezza (sistema metrico) | 35 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 13.87 in |
| Altezza (sistema metrico) | 152 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 60 in |