Learn More
Bel-Art™ Vaschette per pipettaggio monouso SP Scienceware™
Codice prodotto. p-165976 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 11791536
Marca: Bel-Art™ F378770000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Vaschetta per pipettaggio in plastica economica e monouso. Le vaschette per pipettaggio monouso SP Scienceware™ offrono ampio spazio per tutti i tipi di pipettatore.
  • Ample clearance for all types of pipettors
  • Used for extended multichannel pipetting into microwell plates, Mini-Tubes, Cube 2ube™ Tubes and deep well blocks
  • 100ml capacity
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Dimensioni (L x P x A) 6.12 x 3.62 x 1.25 pollici (15.54 x 9.19 x 3.17 cm)
Materiale Plastic
Sterilità Non-sterile
Tipo Vaschetta per pipettaggio
Altezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Altezza (sistema metrico) 3.17 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 6.12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15.54 cm
Imballaggio BUlk
Larghezza (sistema imperiale) 3.62 in.
Larghezza (sistema metrico) 9.19 cm
Monouso