Learn More
Bel-Art™ Pestelli monouso in polipropilene SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
For re-suspending bacterial cells, precipitates of nucleic acids or proteins and pellets of other materials.
- Autoclavabili o monouso
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1.5 mL |
| Finitura | Unglazed |
| Product Type | Pestello |
| Materiale | Polipropilene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Provette per microcentrifuga da 1.5 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Utilizzato per la risospensione di cellule batteriche, precipitati di acidi nucleici o proteine e pellet di altri materiali |
| Lunghezza (sistema metrico) | 8.5 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.5 pollici |
| Tipo | Disposable Pestles and Microcentrifuge Tubes |