Learn More
Bel Art™ Camere di essiccazione Dry-Keeper™ SP Scienceware™
Codice prodotto. 10721394
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Clear
Semitrasparente
Stile dell'armadietto:
Horizontal
Orizzontale
Verticale
N. di ripiani:
2 Adjustable
2 ripiani perforati regolabili
3 ripiani perforati regolabili
Capacità:
70 contenitori
78 contenitori
87 Cans
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Stile dell'armadietto N. di ripiani Capacità unitSize
10721394 Semitrasparente Orizzontale 2 ripiani perforati regolabili 78 contenitori Pezzo
17823578 Clear Horizontal 2 Adjustable 87 Cans Pezzo
10155043 Semitrasparente Verticale 3 ripiani perforati regolabili 70 contenitori Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10721394 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore H420580001
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I resistenti essiccatori ad armadio in PVC trasparente presentano rilievi in ABS nero e ripiani mobili per la regolazione della configurazione dello spazio di stoccaggio in un luogo asciutto di materiali sensibili all'umidità
  • Ampio volume interno di 2 piedi cubi
  • I ripiani regolabili, rimovibili e perforati favoriscono la completa circolazione dell'aria; ripiani e guide aggiuntivi sono venduti separatamente
  • Igrometro di grandi dimensioni con quadrante interno per la facile visualizzazione della percentuale dell'umidità relativa
  • Lo sportello con guarnizione si chiude con due fermi per una tenuta perfetta
  • Gli armadi standard includono il vassoio per l'essiccante (essiccante venduto separatamente)
Armadi orizzontali
  • Due ripiani inclusi
  • Le guide per i ripiani possono essere riposizionate su una qualsiasi delle otto staffe posizionate a intervalli di 1.1 pollici (28 mm)
  • Misure dell'interno dell'apertura 17.75 x 9 pollici (45 x 23 cm)
Armadi verticali
  • Tre ripiani inclusi
  • Le guide per i ripiani possono essere riposizionate su una qualsiasi delle 15 staffe posizionate a intervalli di 1.1 pollici (28 mm)
  • Misure dell'interno dell'apertura 10 x 17 pollici (25 x 43 cm)
†I livelli di percentuale dell’umidità relativa interna all'armadio possono variare a seconda della temperatura dell’ambiente, dell'umidità relativa della stanza e delle condizioni di utilizzo.
Specifica
Colore Semitrasparente
Stile dell'armadietto Orizzontale
Materiale Metil metacrilato
Product Type Desiccator
Door Style Con cerniere e guarnizione
Da utilizzare con (applicazione) Per regolare la configurazione dello spazio di conservazione all’asciutto per materiali sensibili all’umidità, da utilizzare con cartucce per essiccatore Scienceware™, contenitori o essiccanti analoghi
Capacità 78 contenitori
Include Rilievi in ABS nero, 3 ripiani perforati regolabili e guide per ripiani, vassoio essiccante e igrometro a quadrante, 2 cerniere e chiusure in metallo, igrometro montato sullo sportello
N. di ripiani 2 ripiani perforati regolabili
Volume (sistema imperiale) 2 piedi cubi
Lunghezza (sistema imperiale) 15.5 in
Lunghezza (sistema metrico) 39 cm
Larghezza (sistema imperiale) sportello 17.7 in
Larghezza (sistema metrico) sportello 45 cm
Altezza (sistema imperiale) 13.5 in
Altezza apertura (sistema imperiale) 9.8 pollici
Altezza (sistema metrico) 34.2 cm
Profondità (sistema imperiale) 19.62 in
Profondità (sistema metrico) 50 cm