Learn More
Bel-Art™ Strisce Earth Friendly 1001 SP Scienceware™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13402489 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100/conf.
500/scatola
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
Codice prodotto. 13402489
Marca: Bel-Art™ F369310000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Riducono l'impatto ambientale grazie alle strisce di campionamento in resina di acido polilattico (PLA)
La produzione di PLA 100% a base vegetale contribuisce a ridurre i gas serra e utilizza meno energia non rinnovabile dalla fonte alla resina rispetto alle controparti a base di petrolio, e le piante utilizzate sono una risorsa rinnovabile annuale.
  • Adatto per miscelare campioni, maneggiare capsule, raschiare contenitori o posizionare campioni solidi per l'esame
  • L'alternativa ecologica agli strumenti di campionamento a base di petrolio aiuta a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità
  • Resistenza paragonabile a quella degli strumenti di campionamento in polistirene, polipropilene e altre resine plastiche
  • Le opzioni di smaltimento includono il compostaggio industriale per biodegradabilità, incenerimento, riciclaggio e discarica
  • Grado FDA non sterile: sicuro per il contatto con alimenti, farmaci e cosmetici
  • Utilizzare una striscia separata per ciascun materiale campionato per evitare la contaminazione incrociata
Specifica
Quantità 100/conf.
Sterilità Non sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma Blunt End
Certificazione/Conformità FDA
Product Type Bastoncino per campionamento Earth-Friendly™
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per miscelare campioni, maneggiare capsule, raschiare contenitori o posizionare campioni solidi per l'esame
Lunghezza (sistema imperiale) 5.75 pollici
Larghezza (sistema imperiale) 0.75 in
Larghezza (sistema metrico) 1.9 cm
Dimensioni (L x P) 5.75 x 0.75 in (14.6 x 1.9 cm)
Materiale Resina PLA
Lunghezza (sistema metrico) 14.6 cm