Learn More
Bel-Art™ Strisce Earth Friendly 1001 SP Scienceware™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13422489 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100/conf.
500/scatola
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
Codice prodotto. 13422489
Marca: Bel-Art™ F369310001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Riducono l'impatto ambientale grazie alle strisce di campionamento in resina di acido polilattico (PLA)
La produzione di PLA 100% a base vegetale contribuisce a ridurre i gas serra e utilizza meno energia non rinnovabile dalla fonte alla resina rispetto alle controparti a base di petrolio, e le piante utilizzate sono una risorsa rinnovabile annuale.
  • Adatto per miscelare campioni, maneggiare capsule, raschiare contenitori o posizionare campioni solidi per l'esame
  • L'alternativa ecologica agli strumenti di campionamento a base di petrolio aiuta a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità
  • Resistenza paragonabile a quella degli strumenti di campionamento in polistirene, polipropilene e altre resine plastiche
  • Le opzioni di smaltimento includono il compostaggio industriale per biodegradabilità, incenerimento, riciclaggio e discarica
  • Grado FDA non sterile: sicuro per il contatto con alimenti, farmaci e cosmetici
  • Utilizzare una striscia separata per ciascun materiale campionato per evitare la contaminazione incrociata
Specifica
Quantità 500/scatola
Sterilità Non sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma Blunt End
Certificazione/Conformità FDA
Product Type Bastoncino per campionamento Earth-Friendly™
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per miscelare campioni, maneggiare capsule, raschiare contenitori o posizionare campioni solidi per l'esame
Lunghezza (sistema imperiale) 5.75 in
Larghezza (sistema imperiale) 0.75 in
Larghezza (sistema metrico) 1.9 cm
Dimensioni (L x P) 5.75 x 0.75 in (14.6 x 1.9 cm)
Materiale Resina PLA
Lunghezza (sistema metrico) 14.6 cm