Learn More
Bel-Art™ Pipettatori Economy Pipette Pump III™ SP Scienceware™
Il design ergonomico migliora il comfort, l'utilità e la precisione di erogazione
Marca: Bel-Art™ F37902-0025
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22500kg
Descrizione
- Per pipettaggi sicuri e accurati, semplici da eseguire con una sola mano
- Riduce il rischio di lesioni causate dai movimenti ripetitivi e scomodi del pipettaggio
- La rotellina ruota facilmente per aspirare o erogare con precisione, fino a una goccia alla volta
- La rotellina può essere utilizzata per “scaricare” la pipetta
- Codifica a colori per una facile identificazione
- Resiste agli acidi, agli alcali e alla maggior parte dei solventi
- Facile da smontare e pulire
Specifica
Not Autoclavable | |
Pipettatore | |
25 ml | |
6.75 in |
Rosso | |
Pipette fino a 25 ml | |
Acidi, alcali e solventi | |
171 mm |