Learn More
Bel-Art™ Pipettatori Economy Pipette Pump III™ SP Scienceware™
Codice prodotto. 10469254 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Green
Rosso
Da utilizzare con (applicazione):
Pipets up to 10mL
Pipette fino a 2 ml
Pipette fino a 25 ml
Da utilizzare con (apparecchiatura):
2 ml
10mL
25 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10469254
Marca: Bel-Art™ F379020002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il design ergonomico migliora il comfort, l'utilità e la precisione di erogazione
  • Per pipettaggi sicuri e accurati, semplici da eseguire con una sola mano
  • Riduce il rischio di lesioni causate dai movimenti ripetitivi e scomodi del pipettaggio
  • La rotellina ruota facilmente per aspirare o erogare con precisione, fino a una goccia alla volta
  • La rotellina può essere utilizzata per “scaricare” la pipetta
  • Codifica a colori per una facile identificazione
  • Resiste agli acidi, agli alcali e alla maggior parte dei solventi
  • Facile da smontare e pulire
Specifica
Spaziatura punta regolabile No
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Blu
Monouso Reusable
Da utilizzare con Serologic Pipette
Tipo di impugnatura Ergonomic
Materiale Polypropylene
Modello Pipette Pump III
Numero di canali 1
Sterilità Non-sterile
Tipo Pipettatore
Volume (sistema metrico) 2 mL
Da utilizzare con (applicazione) Pipette fino a 2 ml
Da utilizzare con (apparecchiatura) 2 ml
Resistenza Acidi, alcali e solventi
Lunghezza (sistema imperiale) 6.75 in
Lunghezza (sistema metrico) 171 mm