Learn More
Bel-Art™ Ancorette di agitazione magnetiche ovali SP Scienceware™ Spinbar™
Codice prodotto. 12388229 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
9.5 mm
19 mm
25.4 mm
32 mm
38 mm
50.8 mm
76 mm
Diametro (sistema metrico):
4.7 mm
9.5 mm
12.7 mm
16 mm
19 mm
19.1 mm
Lunghezza (sistema imperiale):
0.37 in
0.75 in.
1 in
1.25 pollici
1.5 in
2 pollici
2.99 in.
Diametro (sistema imperiale):
0.18 in
0.37 pollici
0.5 pollici
0.62 in
0.62 pollici
0.75 in.
0.75 pollici
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12388229
Marca: Bel-Art™ F371300112
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per l'uso in recipienti a fondo tondo
  • Punto di articolazione integrato, senza un anello separato o cambiamento brusco del contorno, per una rotazione senza restrizioni
  • Contatto minimo durante l'utilizzo in contenitori di plastica
  • Il magnete stesso è di forma ovale, incapsulato in PTFE Teflon™ di grado FDA, USP Classe VI, tranne per le tre misure più piccole, in cui il magnete è cilindrico e incapsulato in Teflon PTFE di forma ovale
  • Prodotto in uno stabilimento con registrazione ISO 9001:2008 e ratificato da certificazione SGS
  • Autoclavabile
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008, SGS
Colore Bianco
Diametro (sistema imperiale) 0.62 in
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fiasche a fondo sferico da 300 e 500 ml
Lunghezza (sistema imperiale) 1.5 in
Rivestimento PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Lunghezza (sistema metrico) 38 mm
Materiale Magnete AlNiCo
Quantità 1
Forma Uova
Tipo Magnetic Stir Bar