Learn More
Bel-Art™ Ancorette di agitazione magnetiche ovali SP Scienceware™ Spinbar™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
9.5 mm
19 mm
25.4 mm
32 mm
38 mm
50.8 mm
76 mm
Diametro (sistema metrico):
4.7 mm
9.5 mm
12.7 mm
16 mm
19 mm
19.1 mm
Lunghezza (sistema imperiale):
0.37 in
0.75 in.
1 in
1.25 pollici
1.5 in
2 pollici
2.99 in.
Diametro (sistema imperiale):
0.18 in
0.37 pollici
0.5 pollici
0.62 in
0.62 pollici
0.75 in.
0.75 pollici
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Punto di articolazione integrato, senza un anello separato o cambiamento brusco del contorno, per una rotazione senza restrizioni
- Contatto minimo durante l'utilizzo in contenitori di plastica
- Il magnete stesso è di forma ovale, incapsulato in PTFE Teflon™ di grado FDA, USP Classe VI, tranne per le tre misure più piccole, in cui il magnete è cilindrico e incapsulato in Teflon PTFE di forma ovale
- Prodotto in uno stabilimento con registrazione ISO 9001:2008 e ratificato da certificazione SGS
- Autoclavabile
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008, SGS |
| Colore | Bianco |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.75 pollici |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fiasche a fondo sferico da 2000 e 3000ml |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2 pollici |
| Rivestimento | PTFE, FDA-grade, USP Class VI |
| Diametro (sistema metrico) | 19 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50.8 mm |
| Materiale | Magnete AlNiCo |
| Vedi altri risultati |