Learn More
Bel-Art™ Cellette per dialisi di equilibrio SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 ml
5 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- In acrilico trasparente
- Le viti dei fori di riempimento su ciascuna semicavità sono in acciaio inossidabile rivestito in fluoropolimero
- Il volume mostrato corrisponde ad una semicella (doppio per il volume totale della cella)
- Un punto rosso su una metà della cella di equilibrio identifica facilmente le metà altrimenti identiche
Specifica
Specifica
| Product Type | Celletta per dialisi |
| Materiale | Acrilico |
| Capacità (sistema metrico) | 5 ml |
| Colore | Trasparente |
| Quantità | Confezioni singole |
| Da utilizzare con (applicazione) | Le viti in acciaio inossidabile si serrano sulla membrana per dialisi e fungono anche da guarnizione |