Learn More
Bel-Art™ Piastra di evaporazione SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5.91 once, 175 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Utile per titolazione ed evaporazione
- Resistente ad acidi e alcali
- Autoclavabile a 121 °C (250 °F)
- Uso possibile anche come piastra per pesatura riutilizzabile
- Diametro 100 mm x 42 mm di profondità, può contenere fino a 175 ml
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 5.91 once, 175 mL |
| Colore | Natural |
| Materiale | Polipropilene |
| Forma | Round |
| Sterilità | Non-sterile |
| Trattamento superficiale | Non-treated |
| Tipo | Capsula di evaporazione |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 175 mL |
| Vedi altri risultati |