Learn More
Bel Art™ Supporti per matracci Flaskup™ SP Scienceware™
Codice prodotto. p-53025 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
55 mm
64 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Codice prodotto. 11382184
Marca: Bel Art™ F389512006
Leggermente conici sulla parete interna che consente di inserire in un unico supporto una varietà di fiasche a fondo sferico di diverse dimensioni
  • In polipropilene
  • La base larga stabilizza le fiasche per evitare fuoriuscite
  • Le fessure laterali permettono la visione del contenuto della fiasca
  • Le tacche sulla parete laterale consentono di alloggiare tubi o strumenti
  • La resina rinforzata con fibra di vetro aggiunge peso per una maggiore stabilità
  • Autoclavabile a 121°C (250°F)
Specifica
Include Rack Only
Product Type Supporto, fiasca
Autoclavabile
Colore Red
Capacità Flasks (Assorted Sizes)
Materiale Polipropilene
Posizioni 1
Forma Cylindrical
Ripiani None
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fiaschi a fondo sferico e conico da 100 ml
Lunghezza (sistema metrico) 88 mm
Larghezza (sistema metrico) 68 mm
Altezza (sistema metrico) 88 mm
Diametro (sistema metrico) interno 64 mm