Learn More
Bel-Art™ Microancorette magnetiche SP Scienceware™ Flea Spinbar™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
7 mm
8 mm
10 mm
Diametro (sistema metrico):
1.5 mm
2 mm
3 mm
Forma:
Cilindrico
Ottagonale
Rivestimento:
PTFE
PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Particolarmente utile per test ambientali e applicazioni di biologia in cui sia necessario preparare e valutare piccoli volumi di campione
- Barra di piccole dimensioni per l'agitazione in vasi quali fiale, microprovette per test e per centrifuga
- Magnete Alnico incapsulato di grado FDA
- Rivestimento a basso attrito in PTFE omologato USP di classe VI
- Durevole e inerte
- Autoclavabile
Particolarmente utile per test ambientali e applicazioni di biologia in cui sia necessario preparare e valutare piccoli volumi di campione
Certifications
Prodotto in uno stabilimento con registrazione ISO 9001:2008 e ratificato da certificazione SGS
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008 |
| Colore | Bianco |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.07 pollici |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 0.27 pollici |
| Rivestimento | PTFE, FDA-grade, USP Class VI |
| Diametro (sistema metrico) | 2 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 7 mm |
| Materiale | Magnete AlNiCo |
| Quantità | 50 |
| Vedi altri risultati |