Learn More
Bel-Art™ Microancorette magnetiche SP Scienceware™ Flea Spinbar™
Codice prodotto. p-3205719 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
7 mm
8 mm
10 mm
Diametro (sistema metrico):
1.5 mm
2 mm
3 mm
Forma:
Cilindrico
Ottagonale
Rivestimento:
PTFE
PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11308713
Marca: Bel-Art™ F371190010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Particolarmente utile per test ambientali e applicazioni di biologia in cui sia necessario preparare e valutare piccoli volumi di campione
  • Barra di piccole dimensioni per l'agitazione in vasi quali fiale, microprovette per test e per centrifuga
  • Magnete Alnico incapsulato di grado FDA
  • Rivestimento a basso attrito in PTFE omologato USP di classe VI
  • Durevole e inerte
  • Autoclavabile
Particolarmente utile per test ambientali e applicazioni di biologia in cui sia necessario preparare e valutare piccoli volumi di campione
Certifications
Prodotto in uno stabilimento con registrazione ISO 9001:2008 e ratificato da certificazione SGS
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008
Colore Bianco
Diametro (sistema imperiale) 0.118 pollici
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fiale, provette e strumenti per la creazione di gradienti
Lunghezza (sistema imperiale) 0.394 pollici
Rivestimento PTFE
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Materiale Magnete AlNiCo
Quantità 1/conf., 50/scatola
Forma Cilindrico
Tipo Ancoretta