Learn More
Bel-Art™ Setacci cellulari Flowmi™ SP Scienceware™ per puntali per pipette da 1000 ul
Codice prodotto. p-4686138 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Dimensioni maglia:
40 μm
70 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 15342931
Marca: Bel-Art™ H136800040
Edge
Per la filtrazione rapida ed efficiente di campioni di volume ridotto (fino a 1000 μl) prima dell'analisi FLOW e FACS (in attesa di brevetto). I setacci cellulari Bel Art™ SP Scienceware™ Flowmi™ per puntali per pipette da 1000 ul sono sterili e forniti in due misure di porosità.
  • Provide fast and efficient filtering of small volume samples (up to 1000 μL) prior to FLOW or FACS analysis
  • Preserves volume when filtering small sample volumes
  • Removes cell aggregates and creates uniform single cell suspensions
  • Decreases the potential for clogging of FLOW or FACS instruments by effectively filtering cellular debris
  • Compact tray holds 50 Flowmi Cell Strainers ready for press and fit attachment to tip; features a sliding cover for easy, one-handed use
  • Packaged in a re-sealable bag to maintain sterility when used in laminar flow hood or biohazard hood
  • Sterile, 40 μm or 70 μm porosity
Specifica
Materiale maglia Polyethylene
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) Consente una filtrazione rapida ed efficiente di campioni di volume ridotto (fino a 1000 μl) prima di analisi a flusso o FACS™
Include Vassoio compatto
Product Type Setacci cellulari
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Puntali da 1000 μl tra cui Fisherbrand Sure-One™, VWR™, Axygen™, Nichiryo™, Eppendorf™ e altri
Dimensioni maglia 40 μm