Learn More
Bel-Art™ Bottiglia per lavaggio gas SP Scienceware™ con disco di dispersione Friware
Codice prodotto. 11964898 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
:
Graduated; 250cc
Codice prodotto. 11964898
Marca: Bel-Art™ 0665200
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Cilindro graduato pratico ed economico da 250 mL con base estesa stabile per l'uso nelle operazioni di precipitazione di elementi dal gas
  • Il gas viene disperso attraverso un raccordo rimovibile che presenta un disco di dispersione con porosità grossolana in plastica di polietilene Fritware™
  • Il tappo in silicone contiene provette con diametro esterno di 6.3 mm (0.25 pollici) per l'ingresso e l'uscita del gas
  • Pressione massima 0.5 psi