Learn More
Bel-Art™ Anelli di bloccaggio per scatola a guanti SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Fits 6 in. Circular Port Holes
Fits 8 in. Circular Port Holes
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Per scatole a guanti Techni-Dome™ (codice produttore 500300000) o altre scatole con fori delle porte circolari del diametro corretto
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fits 8 in. Circular Port Holes |
| Product Type | Clamping Ring |
| Da utilizzare con (applicazione) | Fasten Glove Firmly to Glove Box |