Learn More
Bel-Art™ Anelli di bloccaggio per scatola a guanti SP Scienceware™
Gli anelli regolabili mantengono i guanti in posizione
Marca: Bel-Art™ H50029-0200
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09000kg
Descrizione
- Per scatole a guanti Techni-Dome™ (codice produttore 500300000) o altre scatole con fori delle porte circolari del diametro corretto
Specifica
Fits 6 in. Circular Port Holes | |
Anello di bloccaggio | |
Consente di fissare saldamente i guanti al comparto |