Learn More
Bel-Art™ Guanti con manica Economy per scatola a guanti SP Scienceware™
Codice prodotto. p-3273579 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Size:
9
10
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 11767385
Marca: Bel-Art™ H500250546
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Protezione monopezzo in neoprene incollato contro la penetrazione di liquidi o gas
  • Guanto monopezzo con manica
  • Per scatole a guanti con aperture per guanti da 8 pollici
  • Richiede anelli di bloccaggio (19-821-983) per mantenere i guanti in posizione
  • Venduti in coppie
Specifica
Colore Black
Hand Specific
Latex Free No
Materiale Bonded Neoprene
Product Type Glove Box Gloves
Size 9