Learn More
Bel-Art™ Guanti con manica Economy per scatola a guanti SP Scienceware™
Codice prodotto. 11765084 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
:
Large (size 10)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
11765084 Large (size 10)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11765084 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H500290000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Compatibili con la scatola a guanti portatile Scienceware o con qualsiasi altra scatola a guanti con porte da 6 pollici
  • Costruzione robusta in neoprene
  • Protezione dalla penetrazione di gas, liquidi o solidi
  • Per l'uso con anello di bloccaggio, numero parte 03-421-102
  • Grandi, misura 10
  • 1 coppia/confezione
Specifica
Colore Black
Hand Specific
Latex Free No
Materiale Bonded Neoprene
Product Type Glove Box Gloves
Size 10
Spessore (sistema imperiale) 18 mil
Spessore (sistema metrico) 0.4572 mm