Learn More
Bel-Art™ Stativo per applicazioni pesanti SP Scienceware™
Codice prodotto. 12703777 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
5 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12703777
Marca: Bel-Art™ H183030000
Eccellente per l'uso in condizioni di corrosione estrema, questo supporto in polipropilene resistente alla corrosione non ha parti metalliche esposte
  • In polipropilene
  • Eccellente per l'uso in condizioni corrosive - nessuna parte metallica esposta
  • Un'asta con una filettatura profonda e una robusta manopola di blocco può essere avvitata sul supporto in tre modi: al centro della base o su entrambe le estremità
  • La base ha una superficie liscia che ne agevola la pulizia e pesa 2.5 kg (5.5 libbre) per una maggiore stabilità
Specifica
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 5 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.75 pollici
Lunghezza (sistema imperiale) base 16 in
Lunghezza (sistema imperiale) asta 30 in
Lunghezza (sistema metrico) base 40.5 cm
Lunghezza (sistema metrico) asta 76.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) base 8.5 pollici
Larghezza (sistema metrico) base 21.5 cm
Diametro (sistema imperiale) asta 0.5 pollici
Diametro (sistema metrico) asta 1.2 cm
Product Type Piano di supporto
Da utilizzare con (applicazione) Per l'utilizzo in condizioni di corrosione estrema
Quantità Confezioni singole
Peso (sistema imperiale) 5.5 libbre
Peso (sistema metrico) 2.5 kg