Learn More
Bel-Art™ Portaprovette Incu-Shaker™ ProCulture
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
48 (18, 12, 12, and 6)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Il rack posiziona le provette a un angolo aumentando l'area della superficie del liquido, il che consente una maggiore azione di miscelazione senza aumentare la velocità di rotazione dell'agitatore
- Contiene in modo sicuro una combinazione di massimo 48 provette (diciotto da 1.5 o 2 ml, dodici da 5 ml, dodici da 15 ml e sei da 50 ml)
- Si fissa facilmente alla piattaforma di un agitatore con viti incluse
- In polipropilene; autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
- Diametro base: 15.9 cm (6.25 pollici); diametro supporto provette: 21 cm (8.25 pollici); altezza: 12.7 cm (5 pollici)
Specifica
Specifica
| Product Type | Portaprovette |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | White |
| Capacità | Microcentrifuge Tubes (1.5 to 2 mL), Microtubes (5 mL), Microtubes (15 mL) |
| Materiale | Polipropilene |
| Posizioni | 48 (18, 12, 12, and 6) |
| Forma | Round |
| Ripiani | 2 Tiers |
| Sovrapponibile | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |