Learn More
Bel-Art™ Tampone di ricambio per piattaforma girevole per inoculazione SP Scienceware™
Codice prodotto. 12363398 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
8 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12363398
Marca: Bel-Art™ F409130001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Tampone di ricambio per una piattaforma girevole per inoculazione leggera e portatile.
  • Per l'uso con la piattaforma girevole per inoculazione Bel-Art™ SP Scienceware™
  • Questa piattaforma girevole economica ad azionamento manuale consente una distribuzione uniforme delle cellule batteriche in piastre di Petri con diametro di 60–100 mm
Specifica
Diameter (English) Inside 4 in.
Diameter (Metric) Inside 8 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 8 cm
Materiale Neoprene
Sterilità Non-sterile
Size Short
Product Type Cuscinetto
Da utilizzare con (apparecchiatura) Piattaforma girevole per inoculazione piastre Petri (14-512-64)