Learn More
Bel Art™ Vetrina di secare rack per u laboratoriu SP Scienceware™ Lab-Aire™ II
Codice prodotto. 11866331 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
19
38
57
76
114
Product Type:
Rack, a 1 livello da banco
Rack, a 1 livello da banco/a parete
Rack, a 2 livelli con montaggio a parete
Rack, a 2 livelli da banco
Rack, a 3 livelli con montaggio a parete
Rack, a 3 livelli da banco
Altezza (sistema imperiale):
8,4 in.
9,4 in.
15,4 in.
16,4 in.
22,4 in.
23,4 in.
Profondità (sistema imperiale):
5 in.
7 in.
10 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11866331
Marca: Bel Art™ F189330014
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Rack per asciugatura di articoli in vetro e in plastica da parete o da banco
Rack per asciugatura di articoli in vetro e in plastica da parete o da banco
  • Rack per essiccazione salva-spazio per asciugare e conservare articoli da laboratorio delicati, tra cui becher, matracci e beute, flaconi, provette e cilindri
  • I modelli da banco a un lato si adattano a filo a una parete
  • I modelli da banco a due lati offrono una capacità doppia (fino a 114 perni) con un ingombro leggermente più grande
  • È possibile riposizionare tre misure e tre lunghezze dei perni dei canali a V per contenere una vasta gamma di articoli da laboratorio
  • Il robusto corpo in plastica ABS e i perni si puliscono con un panno e resistono alla corrosione
  • I modelli con montaggio a parete sono dotati di punti di montaggio che si adattano ai pannelli forati standard
  • Perni disponibili separatamente per riconfigurare il rack in base a specifici requisiti di asciugatura
Specifica
Include Pegs
Product Type Rack, a 2 livelli con montaggio a parete
Matrice 38 x 1
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Cream, Teal
Capacità Lab Glassware, Lab Plasticware
Materiale Plastica ABS
Posizioni 38
Forma Rettangolare
Ripiani None
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Lab Glassware
Size 375 x 417 mm
Lunghezza (sistema metrico) 417 mm
Larghezza (sistema metrico) 37,5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 14,75 in.
Altezza (sistema metrico) 41,7 cm
Altezza (sistema imperiale) 16,4 in.
Profondità (sistema imperiale) 5 in.
Profondità (sistema metrico) 12,7 cm