Learn More
Bel Art™ Vetrina di secare rack per u laboratoriu SP Scienceware™ Lab-Aire™ II
Codice prodotto. p-3568847 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
19
38
57
76
114
Product Type:
Rack, a 1 livello da banco
Rack, a 1 livello da banco/a parete
Rack, a 2 livelli con montaggio a parete
Rack, a 2 livelli da banco
Rack, a 3 livelli con montaggio a parete
Rack, a 3 livelli da banco
Altezza (sistema imperiale):
8,4 in.
9,4 in.
15,4 in.
16,4 in.
22,4 in.
23,4 in.
Profondità (sistema imperiale):
5 in.
7 in.
10 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11872801
Marca: Bel Art™ F189330022
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Rack per asciugatura di articoli in vetro e in plastica da parete o da banco
Rack per asciugatura di articoli in vetro e in plastica da parete o da banco
  • Rack per essiccazione salva-spazio per asciugare e conservare articoli da laboratorio delicati, tra cui becher, matracci e beute, flaconi, provette e cilindri
  • I modelli da banco a un lato si adattano a filo a una parete
  • I modelli da banco a due lati offrono una capacità doppia (fino a 114 perni) con un ingombro leggermente più grande
  • È possibile riposizionare tre misure e tre lunghezze dei perni dei canali a V per contenere una vasta gamma di articoli da laboratorio
  • Il robusto corpo in plastica ABS e i perni si puliscono con un panno e resistono alla corrosione
  • I modelli con montaggio a parete sono dotati di punti di montaggio che si adattano ai pannelli forati standard
  • Perni disponibili separatamente per riconfigurare il rack in base a specifici requisiti di asciugatura
Specifica
Include Pegs
Product Type Rack, a 2 livelli da banco
Matrice 76 x 1
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Cream, Teal
Capacità Lab Glassware, Lab Plasticware
Materiale Plastica ABS
Posizioni 76
Forma Rettangolare
Ripiani None
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Lab Glassware
Size 375 x 254 x 569 mm
Lunghezza (sistema metrico) 569 mm
Larghezza (sistema metrico) 37,5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 14,75 in.
Altezza (sistema metrico) 39 cm
Altezza (sistema imperiale) 15,4 in.
Profondità (sistema imperiale) 10 in.
Profondità (sistema metrico) 25,4 cm