Learn More
Bel Art™ Essiccatori a vuoto ad armadio Lab Companion SP Scienceware™
Codice prodotto. 15369807
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
11 L
23 L
35 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15369807 35 l Pezzo
17492883 11 L Pezzo
15605439 23 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15369807 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore F424004011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2605.00€
    2097.62€ / pezzi 1
    Risparmia 507.38€
    19% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Vassoio essiccante (essicanti venduti separatamente)
L'essiccatore trasparente garantisce il sostegno del vuoto all'interno di un cubo che ottimizza lo spazio
  • In grado di mantenere un vuoto di 29 poll.-Hg per oltre 72 ore a temperatura ambiente e rimanere a tenuta di gas per consentire una conservazione affidabile o esperimenti per periodi prolungati
  • La valvola a 3 vie in Viton™ offre un'aspirazione, un rilascio del vuoto o uno scambio di gas uniformi
  • La struttura in policarbonato trasparente è durevole, facile da pulire, resistente agli agenti chimici e consente una rapida visione del contenuto dell'essiccatore
  • I modelli color ambra con blocco UV bloccano il 100% della luce UVA, B e C per ridurre al minimo i danni o lo scolorimento dei campioni fotosensibili
  • Utilizzabili con qualsiasi livello di vuoto con capacità di aria libera di 1.5 piedi cubici al minuto (CFM) o superiore
  • Il design sagomato monopezzo (tranne lo sportello) consente una straordinaria capacità di vuoto, praticamente senza perdite e una durata eccezionale
  • Lo stile ad armadio offre il massimo spazio utile
  • Lo sportello incernierato consente un facile accesso; le linguette di bloccaggio incorporate fissano lo sportello quando non è sotto vuoto
  • Vacuometro analogico nello sportello frontale per controllare a colpo d'occhio il livello di vuoto
  • I ripiani perforati possono essere riposizionati per soddisfare diverse esigenze di stoccaggio (ripiani aggiuntivi venduti separatamente)
  • Le porte incorporate consentono il fissaggio di un massimo di 3 valvole aggiuntive (vendute separatamente)
  • Il design impilabile salvaspazio consente un uso efficiente dello spazio di lavoro
  • Otto modelli tra cui scegliere; 11, 23, 35 e 45 litri di volume interno, trasparenti o in color ambra con blocco UV
Specifica
Colore Trasparente
Materiale Polycarbonate
Product Type Essiccatore sotto vuoto
Tipo di sportello A cerniera
Include Vassoio essiccante, 3 ripiani perforati, porte integrate, vacuometro analogico montato sullo sportello
Carico ripiano max 5 kg
N. di ripiani 3/5
Stile Tipo
Volume (sistema imperiale) 1.2 piedi cubi
Volume (sistema metrico) 35 l
Dimensioni interne (L x P x A) 14.75 x 14 x 13.62 in (37.46 x 35.56 x 34.59 cm)
Larghezza (sistema imperiale) 16.5 in
Larghezza (sistema imperiale) sportello 11.6 in
Larghezza (sistema imperiale) interno 14 in
Larghezza (sistema metrico) 42 cm
Larghezza (sistema metrico) sportello 29.5 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 35.56 cm
Altezza (sistema metrico) 38.1 cm
Altezza (sistema imperiale) 15 pollici
Altezza apertura sportello (sistema imperiale) 13.6 in
Altezza (sistema imperiale) interno 13.62 pollici
Altezza apertura sportello (sistema metrico) 34.5 cm
Altezza (sistema metrico) interno 34.59 cm
Profondità (sistema imperiale) 15.62 in
Depth (English) Interior 14.75 in
Profondità (sistema metrico) 39.7 cm
Depth (Metric) Interior 37.46 cm
Diametro (sistema imperiale) esterno 15.62 in
Diametro (sistema metrico) interno 35.6 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 39.67 cm
Peso (sistema imperiale) 23.7 libbre
Peso (sistema metrico) 10.8 kg