Learn More
Bel Art™ Essiccatori a vuoto rotondi Lab Companion SP Scienceware™
Codice prodotto. 15562607 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema imperiale):
0.2 piedi cubi
0.4 piedi cubi
0.7 cu. ft.
Altezza (sistema imperiale):
13 in
15 pollici
18.75 in.
Larghezza (sistema imperiale):
11.25 in
13 in
13 pollici
16.75 in.
Colore:
Clear
Trasparente
UV Amber
UV Ambrato
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema imperiale) Altezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema imperiale) Colore unitSize
15562607 0.4 piedi cubi 15 pollici 13 in Clear Pezzo
15526414 0.2 piedi cubi 13 in 11.25 in Trasparente Pezzo
15234924 0.4 piedi cubi 15 pollici 13 pollici UV Ambrato Pezzo
16670533 0.7 cu. ft. 18.75 in. 16.75 in. Clear Pezzo
17926760 0.7 cu. ft. 18.75 in. 16.75 in. UV Amber Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15562607 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore F424002121
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Vassoio essiccante (essicanti venduti separatamente)
Il vacuometro facile da leggere elimina ogni incertezza
Gli essiccatori a vuoto di alta qualità garantiscono l'integrità del vuoto tre volte più a lungo rispetto agli essiccatori a vuoto medi, con conseguente riduzione della manutenzione e maggiore tranquillità. In grado di mantenere un vuoto di 29 poll.-Hg per oltre 72 ore a temperatura ambiente e rimanere a tenuta di gas per consentire una conservazione affidabile o esperimenti per periodi prolungati. Una valvola in Viton™ a 3 vie offre un'aspirazione, un rilascio del vuoto o uno scambio di gas uniformi. La struttura in policarbonato trasparente è durevole, facile da pulire, resistente agli agenti chimici e consente una rapida visione del contenuto dell'essiccatore. I modelli color ambra con blocco UV bloccano il 100% della luce UVA, B e C per ridurre al minimo i danni o lo scolorimento dei campioni fotosensibili. Utilizzabili con qualsiasi livello di vuoto con capacità di aria libera di 1.5 piedi cubici al minuto (CFM) o superiore.
  • Il controllo del livello di vuoto risulta più semplice grazie ad un vacuometro analogico integrato nella parte superiore dell'unità
  • L'O-ring in silicone di alta qualità e l'anello di bloccaggio appositamente progettato consentono un'eccezionale capacità di vuoto praticamente senza perdite
  • L'anello di bloccaggio fissa le metà superiore e inferiore quando il vuoto non è in uso; offre maggiore comodità e sicurezza durante lo spostamento dell'unità
  • Sei modelli tra cui scegliere; 6, 10 e 20 litri di volume interno, trasparenti o in colore ambra con blocco UV
Specifica
Colore Clear
Materiale Polycarbonate
Product Type Essiccatore sotto vuoto
Include Vassoio per essiccante, vacuometro analogico incorporato, O-ring in silicone e anello di bloccaggio, valvola a 3 vie Viton™
Carico ripiano max 20 kg
N. di ripiani 1
Stile circolare
Volume (sistema imperiale) 0.4 piedi cubi
Volume (sistema metrico) 10 l
Larghezza (sistema imperiale) 13 in
Larghezza (sistema metrico) 35.3 cm
Altezza (sistema metrico) 40 cm
Altezza (sistema imperiale) 15 pollici
Diametro (sistema metrico) interno 23.6 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 35.3 cm
Peso (sistema imperiale) 5.75 libbre
Peso (sistema metrico) 2.6 kg