Learn More
Fisherbrand™ Labeled Wash Bottles
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
Da utilizzare con (applicazione):
Acetone
Isopropanol
Water
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Description
Includes
Le spruzzette con etichetta di sicurezza comprendono codici e simboli del Dipartimento dei Trasporti (DOT, Department of Transportation) e della National Fire Protection Association (NFPA), del Servizio di documentazione chimica (CAS, Chemmical Abstract Service), simboli delle attrezzature protettive e informazioni sugli organi bersaglio.
- Easy-to-read printed bottles
- Wide mouth 53 mm (2 in.) bottle for easy refilling
- Translucent, LDPE solvent-resistant
- Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450 nm
- Toluene is red LDPE bottle
- Polypropylene closure with leakproof design
- Bottles can be purchased separately or in variety packs that include water, acetone, methanol, isopropanol, toluene and ethanol
Compliance
Conformità ai requisiti OSHA specificati in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Spécification
Spécification
| Capacità | 16 oz., 500 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 16 oz. |
| Colore | Natural |
| Da utilizzare con (applicazione) | Acetone |
| Materiale | Polietilene, Polyethylene |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore chiusura | Rosso |
| Closure Included | Sì |
| Monouso | Reusable |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.