Learn More
Bel-Art™ Spatola gommata grande SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
20.3 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- L'estremità grande, conica e appiattita è larga 1 pollici (25 mm) per facilitare la manipolazione dei campioni
- Per raschiatura e dispersione aggressive
- In blister
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Forma | Straight |
| Product Type | Raschietto Policemen |
| Da utilizzare con (applicazione) | Progettato per raschiatura e dispersione aggressiva senza graffi |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8 pollici |
| Size | Large |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.37 in |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.952 cm |
| Include | Estremità larga piatta e conica da 1 x 1 pollici |
| Materiale maniglia | Acciaio |
| Vedi altri risultati |