Learn More
Bel-Art™ Becher in polipropilene per volumi elevati SP Scienceware™
Codice prodotto. 11725074 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11725074
Marca: Bel-Art™ F262190010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Resistenza agli agenti chimici. Il becher per grandi volumi in polipropilene SP Scienceware™ presenta beccucci e bordi svasati per versamenti facili e veloci quando si lavorano grandi volumi.
  • Enhanced with raised numeric graduations for better viewing of content volume
  • Convenient hand-slot at base for easy lifting
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
  • Chemically resistant
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 338.14 oz.
Diametro (sistema imperiale) base 8.74 in.
Diametro (sistema imperiale) parte superiore 10.47 in.
Diametro (sistema metrico) base 22.2 cm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 26.6 cm
Capacità (sistema metrico) 10,000 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Altezza (sistema imperiale) 12.24 in.
Altezza (sistema metrico) 31.1 cm
Tipo Becher
Autoclavabile
Monouso Reusable
Graduated
Scale Molded Graduations
Stile Griffin, Low Form